Drukuj
Methyl-2-bromo-6-fluorobenzoate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Methyl 2-bromo-6-fluorobenzoate, 2-Bromo-6-fluorobenzoic acid methyl ester
PC502436-1G PC502436-5G PC502436-10G
APOSPC502436-1GEA 110 PLN
APOSPC502436-1G APOSPC502436-5G APOSPC502436-10G
Methyl-2-bromo-6-fluorobenzoate 98%
Methyl-2-bromo-6-fluorobenzoate
Formuła: C₈H₆BrFO₂
MW: 233.04 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD10000922
Numer CAS: 820236-81-5