Drukuj
6-(Trifluoromethyl)pyridine-3-sulphonyl chloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC502384-10G PC502384-5G
APOSPC502384-10GEA 2910 PLN
APOSPC502384-10G APOSPC502384-5G
6-(Trifluoromethyl)pyridine-3-sulphonyl chloride 97%
6-(Trifluoromethyl)pyridine-3-sulphonyl chloride
Formuła: C₆H₃ClF₃NO₂S
Temp. topnienia: 40…45 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD10699112
Numer CAS: 959996-58-8
Jednostka: 3261
ADR: 8,III