Drukuj
fluorek magnezu, powder
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC5020-100G PC5020-25G
APOSPC5020-100GEA 1510 PLN
APOSPC5020-100G APOSPC5020-25G
fluorek magnezu, powder
fluorek magnezu
Formuła: MgF₂
MW: 62.3 g/mol
Temp. Wrzenia: 2239 °C
Temp. topnienia: 1261 °C
Gęstość: 3.148 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011108
Numer CAS: 7783-40-6
Numer WE (dawny EINECS): 231-995-1
Klasyfikacja Merck : 12,05701