Drukuj
Chlorek pentafluorobenzoilu 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 2,3,4,5,6-Pentafluorobenzoyl chloride, Pentafluorobenzoylchloride, PFBC
PC50171-100G PC50171-25G PC50171-250G
APOSPC50171-100GEA 525 PLN
APOSPC50171-100G APOSPC50171-25G APOSPC50171-250G
Chlorek pentafluorobenzoilu 97%
Chlorek pentafluorobenzoilu
Useful reagent for the derivatisation of primary amines, etc for GC analysis.
Formuła: C₇ClF₅O
Temp. Wrzenia: 158…159 °C
Gęstość: 1,601 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000657
Numer CAS: 2251-50-5
Jednostka: 3265
ADR: 8,III