Drukuj
2-Fluoro-3-nitroaniline
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Fluoro-3-nitrobenzenamine
PC501674-1G PC501674-250MG PC501674-5G
APOSPC501674-1GEA 566 PLN
APOSPC501674-1G APOSPC501674-250MG APOSPC501674-5G
2-Fluoro-3-nitroaniline
2-Fluoro-3-nitroaniline
Formuła: C₆H₅FN₂O₂
MW: 156.12 g/mol
Temp. topnienia: 114…116 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD11046757
Numer CAS: 21397-11-5