Drukuj
4-Fluoro-3-formylbenzoic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC501645-5G PC501645-25G
APOSPC501645-5GEA 1760 PLN
APOSPC501645-5G APOSPC501645-25G
4-Fluoro-3-formylbenzoic acid 97%
4-Fluoro-3-formylbenzoic acid
Formuła: C₈H₅FO₃
Temp. topnienia: 152…153 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06411555
Numer CAS: 845885-90-7