Drukuj
4-Bromo-2-chloro-5-fluoro-1-iodobenzene 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 4-Bromo-2-chloro-5-fluoroiodobenzene, 1-Bromo-5-chloro-2-fluoro-4-iodobenzene
PC501466-1G PC501466-5G PC501466-25G
APOSPC501466-1GEA 435 PLN
APOSPC501466-1G APOSPC501466-5G APOSPC501466-25G
4-Bromo-2-chloro-5-fluoro-1-iodobenzene 95%
4-Bromo-2-chloro-5-fluoro-1-iodobenzene
Formuła: C₆H₂BrClFI
MW: 335.34 g/mol
Temp. topnienia: 34…38 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09878157
Numer CAS: 1000572-73-5