Drukuj
3'-Methyl-2,2,2-trifluoroacetophenone 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 2,2,2-Trifluoro-1-(m-tolyl)ethanone
PC501401-10G PC501401-5G
APOSPC501401-10GEA 1100 PLN
APOSPC501401-10G APOSPC501401-5G
3'-Methyl-2,2,2-trifluoroacetophenone 95%
3'-Methyl-2,2,2-trifluoroacetophenone
Formuła: C₉H₇F₃O
MW: 188.1465 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00461893
Numer CAS: 1736-06-7