Drukuj
3-(Ethoxycarbonyl)-4-fluorophenylboronic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Ethoxycarbonyl-4-fluorophenylboronic acid, (3-Ethoxycarbonyl-4-fluorophenyl)boronic acid
PC5013-1G PC5013-5G
APOSPC5013-1GEA 615 PLN
APOSPC5013-1G APOSPC5013-5G
3-(Ethoxycarbonyl)-4-fluorophenylboronic acid 98%
3-(Ethoxycarbonyl)-4-fluorophenylboronic acid
Formuła: C₉H₁₀BFO₄
Temp. topnienia: 149…152 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD08061836
Numer CAS: 874219-36-0