Drukuj
Lithium trifluoromethanesulphonate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC5012-100G PC5012-25G
APOSPC5012-100GEA 294 PLN
APOSPC5012-100G APOSPC5012-25G
Lithium trifluoromethanesulphonate 97%
Lithium trifluoromethanesulphonate
Formuła: CF₃LiO₃S
Temp. topnienia: 423 °C
Gęstość: 1,9 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013227
Numer CAS: 33454-82-9
Numer WE (dawny EINECS): 251-528-5