Drukuj
3-(Pentafluorothio)benzyl bromide 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC50105-1G PC50105-5G
APOSPC50105-1GEA 2580 PLN
APOSPC50105-1G APOSPC50105-5G
3-(Pentafluorothio)benzyl bromide 97%
3-(Pentafluorothio)benzyl bromide
Formuła: C₇H₆BrF₅S
MW: 297.08 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD16652411
Numer CAS: 1056893-24-3
Jednostka: 3265
ADR: 8 III