Drukuj
Methyl amino(4-fluorophenyl)acetate hydrochloride 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Fluoro-DL-phenylglycine methyl ester hydrochloride, Methyl 2-amino-2-(4-fluorophenyl)acetate hydrochloride
PC50089-1G PC50089-5G PC50089-10G PC50089-25G
APOSPC50089-1GEA 182 PLN
APOSPC50089-1G APOSPC50089-5G APOSPC50089-10G APOSPC50089-25G
Methyl amino(4-fluorophenyl)acetate hydrochloride 98%
Methyl amino(4-fluorophenyl)acetate hydrochloride
Formuła: C₉H₁₁ClFNO₂
MW: 219.64 g/mol
Temp. topnienia: 177…179 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09152734
Numer CAS: 42718-18-3