Drukuj
Potassium methyltrifluoroborate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC50060-10G PC50060-5G
APOSPC50060-10GEA 516 PLN
APOSPC50060-10G APOSPC50060-5G
Potassium methyltrifluoroborate 97%
Potassium methyltrifluoroborate
Formuła: CH₃BF₃K
Temp. topnienia: 168…183 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08276757
Numer CAS: 13862-28-7