Drukuj
Cyklopropylotrifluoroboran potasu 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC50056-25G PC50056-100G PC50056-5G
APOSPC50056-25GEA 363 PLN
APOSPC50056-25G APOSPC50056-100G APOSPC50056-5G
Cyklopropylotrifluoroboran potasu 96%
Cyklopropylotrifluoroboran potasu
Formuła: C₃H₅BF₃K
Temp. topnienia: 348…350 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD09265031
Numer CAS: 1065010-87-8