Drukuj
4'-Fluoro-3'-(trifluoromethoxy)acetophenone 98%
Dostawca: Apollo Scientific
PC500523-10G PC500523-1G PC500523-5G
APOSPC500523-10GEA 2060 PLN
APOSPC500523-10G APOSPC500523-1G APOSPC500523-5G
4'-Fluoro-3'-(trifluoromethoxy)acetophenone 98%
4'-Fluoro-3'-(trifluoromethoxy)acetophenone
Formuła: C₉H₆F₄O₂
MW: 222.14 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06660260
Numer CAS: 886501-44-6