Drukuj
Methyl-2-(bromomethyl)-5-fluorobenzoate
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC500512-1G PC500512-250MG PC500512-5G
APOSPC500512-1GEA 406 PLN
APOSPC500512-1G APOSPC500512-250MG APOSPC500512-5G
Methyl-2-(bromomethyl)-5-fluorobenzoate
Methyl-2-(bromomethyl)-5-fluorobenzoate
Formuła: C₉H₈BrFO₂
MW: 247.06 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD04114323
Numer CAS: 138786-65-9
Jednostka: 3265
ADR: 8 III