Drukuj
6-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 6-Chloro-5-(trifluoromethyl)nicotinic acid
PC50039-100MG PC50039-1G PC50039-250MG
APOSPC50039-100MGEA 691 PLN
APOSPC50039-100MG APOSPC50039-1G APOSPC50039-250MG
6-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid 98%
6-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid
Formuła: C₇H₃ClF₃NO₂
MW: 225.56 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11848376
Numer CAS: 1110782-41-6