Drukuj
Methyl-2-amino-6-fluoro-3-nitrobenzoate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Methyl 2-amino-6-fluoro-3-nitrobenzoate
PC500279-1G PC500279-25G PC500279-5G
APOSPC500279-1GEA 168 PLN
APOSPC500279-1G APOSPC500279-25G APOSPC500279-5G
Methyl-2-amino-6-fluoro-3-nitrobenzoate
Methyl-2-amino-6-fluoro-3-nitrobenzoate
Formuła: C₈H₇FN₂O₄
MW: 214.15 g/mol
Temp. topnienia: 93…95 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09839221
Numer CAS: 346691-23-4