Drukuj
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)nicotinic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC50022-1G PC50022-250MG
APOSPC50022-1GEA 3360 PLN
APOSPC50022-1G APOSPC50022-250MG
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)nicotinic acid 95%
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Formuła: C₈H₆F₃NO₃
Temp. topnienia: 118…119 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD14584806
Numer CAS: 1221792-53-5