Drukuj
3-Bromo-6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC50020-1G PC50020-250MG PC50020-5G
APOSPC50020-1GEA 530 PLN
APOSPC50020-1G APOSPC50020-250MG APOSPC50020-5G
3-Bromo-6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine
3-Bromo-6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine
Formuła: C₇H₄BrFN₂
MW: 215.200 g/mol
Temp. topnienia: 141…142 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD12827770
Numer CAS: 1186405-11-7