Drukuj
2-(5-Bromo-2-fluorophenyl)acetonitrile 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC500188-10G PC500188-5G
APOSPC500188-10GEA 501 PLN
APOSPC500188-10G APOSPC500188-5G
2-(5-Bromo-2-fluorophenyl)acetonitrile 98%
2-(5-Bromo-2-fluorophenyl)acetonitrile
Formuła: C₈H₅BrFN
MW: 214.037 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09804785
Numer CAS: 305800-60-6