Drukuj
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC500182-1G PC500182-5G
APOSPC500182-1GEA 679 PLN
APOSPC500182-1G APOSPC500182-5G
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formuła: C₁₀H₈F₃N
MW: 199.17 g/mol
Temp. topnienia: 51…55 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09832278
Numer CAS: 1000515-00-3
Jednostka: 3439
ADR: 6.1 III