Drukuj
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC500172-1G PC500172-250MG PC500172-5G
APOSPC500172-1GEA 621 PLN
APOSPC500172-1G APOSPC500172-250MG APOSPC500172-5G
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenol 98%
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenol
Formuła: C₇H₄ClF₃O
MW: 196.56 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD11849933
Numer CAS: 37900-81-5