Drukuj
fluorek litu 99.99%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC4990R-250G PC4990R-100G
APOSPC4990R-250GEA 0 PLN
APOSPC4990R-250G APOSPC4990R-100G
fluorek litu 99.99%
fluorek litu
Formuła: FLi
Temp. Wrzenia: 1680 °C
Temp. topnienia: 845 °C
Gęstość: 2,635 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011090
Numer CAS: 7789-24-4
Numer WE (dawny EINECS): 232-152-0
Jednostka: 3288
ADR: 6.1,III