Drukuj
Methyl-2-fluoroacrylate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC4967-25G PC4967-5G
APOSPC4967-25GEA 731 PLN
APOSPC4967-25G APOSPC4967-5G
Methyl-2-fluoroacrylate 97%
Methyl-2-fluoroacrylate
Formuła: C₄H₅FO₂
Temp. Wrzenia: 95 °C/760mmHg
Temp. topnienia: –42 °C
Gęstość: 1,114 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 11 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD04039286
Numer CAS: 2343-89-7
Jednostka: 3286
ADR: 3+6.1+8,II