Drukuj
2,2-Difluorocyclopropanemethanol
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC49666-1G PC49666-5G PC49666-250MG
APOSPC49666-1GEA 1510 PLN
APOSPC49666-1G APOSPC49666-5G APOSPC49666-250MG
2,2-Difluorocyclopropanemethanol
2,2-Difluorocyclopropanemethanol
Formuła: C₄H₆F₂O
MW: 108.09 g/mol
Temp. Wrzenia: 134…135 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06797748
Numer CAS: 509072-57-5
Jednostka: 1987
ADR: 3 III