Drukuj
(2-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC49646-1G PC49646-5G
APOSPC49646-1GEA 284 PLN
APOSPC49646-1G APOSPC49646-5G
(2-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 97%
(2-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Formuła: C₉H₆ClF₃O₂
MW: 238.59 g/mol
Temp. topnienia: 131…133 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04115992
Numer CAS: 22902-84-7