Drukuj
Lanthanum(III) trifluoromethanesulphonate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Lanthanum(III) trifluoromethanesulphonate, Lanthanum trifluoromethanesulphonate, Lanthanum triflate
PC4963-5G PC4963-25G PC4963-100G
APOSPC4963-5GEA 342 PLN
APOSPC4963-5G APOSPC4963-25G APOSPC4963-100G
Lanthanum(III) trifluoromethanesulphonate 98%
Lanthanum(III) trifluoromethanesulphonate
Formuła: C₃F₉LaO₉S₃
MW: 586.12 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00077560
Numer CAS: 52093-26-2
Jednostka: 3261
ADR: 8 II