Drukuj
2-Fluoropropenoic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC4962-5G PC4962-1G
APOSPC4962-5GEA 551 PLN
APOSPC4962-5G APOSPC4962-1G
2-Fluoropropenoic acid 97%
2-Fluoropropenoic acid
Formuła: C₃H₃FO₂
Temp. topnienia: 51…52 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD03424474
Numer CAS: 430-99-9
Jednostka: 3261
ADR: 8,III