Drukuj
Lanthanum(III) fluoride, anhydrous 99,9%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Lanthanum trifluoride
PC4960-100G PC4960-500G
APOSPC4960-100GEA 731 PLN
APOSPC4960-100G APOSPC4960-500G
Lanthanum(III) fluoride, anhydrous 99,9%
Lanthanum(III) fluoride
Formuła: F₃La
MW: 195.9 g/mol
Temp. Wrzenia: 2230 °C
Temp. topnienia: 1493 °C
Gęstość: 5.936 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011073
Numer CAS: 13709-38-1
Numer WE (dawny EINECS): 237-252-8