Drukuj
1-Bromo-3-fluoro-5-nitrobenzene
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC49594-25G PC49594-5G
APOSPC49594-25GEA 545 PLN
APOSPC49594-25G APOSPC49594-5G
1-Bromo-3-fluoro-5-nitrobenzene
1-Bromo-3-fluoro-5-nitrobenzene
Formuła: C₆H₃BrFNO₂
MW: 220.00 g/mol
Temp. Wrzenia: 65…70 °C
Temp. topnienia: 27…29 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09955454
Numer CAS: 7087-65-2