Drukuj
1-Chloro-2,6-difluorobenzene 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Chloro-1,3-difluorobenzene
PC4958-5G PC4958-1G PC4958-25G
APOSPC4958-5GEA 110 PLN
APOSPC4958-5G APOSPC4958-1G APOSPC4958-25G
1-Chloro-2,6-difluorobenzene 98%
1-Chloro-2,6-difluorobenzene
Formuła: C₆H₃ClF₂
Temp. Wrzenia: 131 °C
Gęstość: 1,37 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 34 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00142604
Numer CAS: 38361-37-4
Jednostka: 1993
ADR: 3,III