Drukuj
2,3,6-Trifluorobenzenesulphonyl chloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC49545-1G PC49545-5G PC49545-10G
APOSPC49545-1GEA 443 PLN
APOSPC49545-1G APOSPC49545-5G APOSPC49545-10G
2,3,6-Trifluorobenzenesulphonyl chloride 97%
2,3,6-Trifluorobenzenesulphonyl chloride
Formuła: C₆H₂ClF₃O₂S
Temp. Wrzenia: 66…68 °C/0,1mmHg
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09832391
Numer CAS: 1017779-75-7
Jednostka: 3265
ADR: 8,II