Drukuj
3-Chloro-2-ethynyl-5-(trifluoromethyl)pyridine
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC49536-1G PC49536-500MG
APOSPC49536-1GEA 1310 PLN
APOSPC49536-1G APOSPC49536-500MG
3-Chloro-2-ethynyl-5-(trifluoromethyl)pyridine
3-Chloro-2-ethynyl-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formuła: C₈H₃ClF₃N
MW: 205.57 g/mol
Temp. Wrzenia: 24 °C/0.1mmHg
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD11840989
Numer CAS: 1135283-18-9