Drukuj
1-Bromo-4-(difluoromethyl)benzene
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Bromobenzal fluoride
PC49528-100G PC49528-25G
APOSPC49528-100GEA 5520 PLN
APOSPC49528-100G APOSPC49528-25G
1-Bromo-4-(difluoromethyl)benzene
1-Bromo-4-(difluoromethyl)benzene
Formuła: C₇H₅BrF₂
Temp. Wrzenia: 100 °C/53mmHg
Gęstość: 1,604 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 87 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06657964
Numer CAS: 51776-71-7