Drukuj
4-(Trifluoromethyl)piperidine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Trifluoromethylpiperidine
PC49502-5G PC49502-1G PC49502-25G
APOSPC49502-5GEA 905 PLN
APOSPC49502-5G APOSPC49502-1G APOSPC49502-25G
4-(Trifluoromethyl)piperidine 97%
4-(Trifluoromethyl)piperidine
Formuła: C₆H₁₀F₃N
Temp. Wrzenia: 135 °C
Gęstość: 1,18 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00102068
Numer CAS: 657-36-3
Jednostka: 1993
ADR: 3,III