Drukuj
3-(Trifluoromethyl)piperidine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: (±)-3-(Trifluoromethyl)piperidine
PC49500-25G PC49500-5G
APOSPC49500-25GEA 3060 PLN
APOSPC49500-25G APOSPC49500-5G
3-(Trifluoromethyl)piperidine 98%
3-(Trifluoromethyl)piperidine
Formuła: C₆H₁₀F₃N
Temp. Wrzenia: 74…75 °C/33mmHg
Gęstość: 1,154 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 28 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD02183561
Numer CAS: 768-31-0