Drukuj
1-Iodo-3,3,3-trifluoropropane 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1,1,1-Trifluoro-3-iodopropane, 3-Iodo-1,1,1-trifluoropropane
PC4946-25G PC4946-5G
APOSPC4946-25GEA 218 PLN
APOSPC4946-25G APOSPC4946-5G
1-Iodo-3,3,3-trifluoropropane 98%
1-Iodo-3,3,3-trifluoropropane
Formuła: C₃H₄F₃I
MW: 223.96 g/mol
Temp. Wrzenia: 80 °C
Gęstość: 1.911 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00038531
Numer CAS: 460-37-7