Drukuj
2-{1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-1H-indol-3-yl}acetonitrile 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC4943-1G PC4943-500MG
APOSPC4943-1GEA 4000 PLN
APOSPC4943-1G APOSPC4943-500MG
2-{1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-1H-indol-3-yl}acetonitrile 97%
2-{1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-1H-indol-3-yl}acetonitrile
Formuła: C₁₆H₉ClF₃N₃
Temp. topnienia: 104…106 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00664465
Numer CAS: 303152-93-4