Drukuj
2-{1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-1H-indol-3-yl}acetohydrazide 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC4942-1G PC4942-500MG
APOSPC4942-1GEA 4000 PLN
APOSPC4942-1G APOSPC4942-500MG
2-{1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-1H-indol-3-yl}acetohydrazide 97%
2-{1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-1H-indol-3-yl}acetohydrazide
Formuła: C₁₆H₁₂ClF₃N₄O
Temp. topnienia: 151…153 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00664547
Numer CAS: 339099-27-3