Drukuj
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-1H-Indol-3-yl acetic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC4941-1G PC4941-500MG PC4941-5G
APOSPC4941-1GEA 2030 PLN
APOSPC4941-1G APOSPC4941-500MG APOSPC4941-5G
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-1H-Indol-3-yl acetic acid 97%
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-1H-Indol-3-yl acetic acid
MW: 354.72 g/mol
Temp. topnienia: 158…160 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00664543
Numer CAS: 339099-14-8