Drukuj
4-Fluoro-m-anizaldehyd 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Fluoro-3-methoxybenzaldehyde, 4-Fluoro-3-anisaldehyde
PC4939-25G PC4939-5G PC4939-100G
APOSPC4939-25GEA 450 PLN
APOSPC4939-25G APOSPC4939-5G APOSPC4939-100G
4-Fluoro-m-anizaldehyd 98%
4-Fluoro-m-anizaldehyd
Formuła: C₈H₇FO₂
Temp. topnienia: 58…63 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00143320
Numer CAS: 128495-46-5