Drukuj
3'-Fluoro-2'-hydroxyacetophenone 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC49371-1G PC49371-250MG PC49371-5G
APOSPC49371-1GEA 153 PLN
APOSPC49371-1G APOSPC49371-250MG APOSPC49371-5G
3'-Fluoro-2'-hydroxyacetophenone 98%
3'-Fluoro-2'-hydroxyacetophenone
Formuła: C₈H₇FO₂
MW: 154.14 g/mol
Temp. topnienia: 72…76 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09055140
Numer CAS: 699-92-3