Drukuj
1-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl)-1H-indole-3-carbaldehyde 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC4935-1G PC4935-500MG
APOSPC4935-1GEA 2170 PLN
APOSPC4935-1G APOSPC4935-500MG
1-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl)-1H-indole-3-carbaldehyde 97%
1-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl)-1H-indole-3-carbaldehyde
Formuła: C₁₅H₈ClF₃N₂O
Temp. topnienia: 132…134 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00664496
Numer CAS: 338770-32-4