Drukuj
2-Fluoro-4-(trifluorometylo)pirydyna 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC49349-25G PC49349-5G
APOSPC49349-25GEA 2050 PLN
APOSPC49349-25G APOSPC49349-5G
2-Fluoro-4-(trifluorometylo)pirydyna 97%
2-Fluoro-4-(trifluorometylo)pirydyna
Formuła: C₆H₃F₄N
MW: 165.09 g/mol
Temp. Wrzenia: 102…106 °C
Gęstość: 1.355 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 23.9 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09879262
Numer CAS: 118078-66-3
Jednostka: 1992
ADR: 3+6.1 III