Drukuj
(3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC49342-1G PC49342-5G PC49342-10G
APOSPC49342-1GEA 1020 PLN
APOSPC49342-1G APOSPC49342-5G APOSPC49342-10G
(3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
(3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Formuła: C₁₀H₉F₃O₃
MW: 234.17 g/mol
Temp. topnienia: 73…75 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09025416
Numer CAS: 916421-04-0