Drukuj
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-N-(2-hydroxyethyl)piperdine-4-carboxamide 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC4934-1G PC4934-500MG PC4934-5G
APOSPC4934-1GEA 2670 PLN
APOSPC4934-1G APOSPC4934-500MG APOSPC4934-5G
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-N-(2-hydroxyethyl)piperdine-4-carboxamide 97%
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-N-(2-hydroxyethyl)piperdine-4-carboxamide
Formuła: C₁₄H₁₇ClF₃N₃O₂
Temp. topnienia: 174…176 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00172258
Numer CAS: 303150-23-4