Drukuj
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC49339-10G PC49339-5G PC49339-1G
APOSPC49339-10GEA 2310 PLN
APOSPC49339-10G APOSPC49339-5G APOSPC49339-1G
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formuła: C₉H₈BrF₃O
MW: 269.06 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09025414
Numer CAS: 916421-00-6
Jednostka: 3265
ADR: 8 II