Drukuj
3'-(Trifluorometylo)acetofenon 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC49336-25G PC49336-500G
APOSPC49336-25GEA 0 PLN
APOSPC49336-25G APOSPC49336-500G
3'-(Trifluorometylo)acetofenon 96%
Formuła: C₉H₇F₃O
Temp. Wrzenia: 198…200 °C
Gęstość: 1,235 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000391
Numer CAS: 349-76-8