Drukuj
Ethyl 2,2-Difluoro-2-(trimethylsilyl)acetate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Ethyl 2,2-difluoro-2-(trimethylsilyl)acetate, 2,2-Difluoro-2-(trimethylsilyl)acetic acid Ethyl ester
PC49333-25G PC49333-1G PC49333-5G
APOSPC49333-25GEA 2180 PLN
APOSPC49333-25G APOSPC49333-1G APOSPC49333-5G
Ethyl 2,2-Difluoro-2-(trimethylsilyl)acetate 95%
Ethyl 2,2-Difluoro-2-(trimethylsilyl)acetate
Formuła: C₇H₁₄F₂O₂Si
Temp. Wrzenia: 55 °C/20mmHg
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04973092
Numer CAS: 205865-67-4
Jednostka: 1993
ADR: 3,III